3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-6-methoxypicolinohydrazide, 3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid hydrazide
OR40368-1G OR40368-250MG
APOSOR40368-1GEA 375 CHF
APOSOR40368-1G APOSOR40368-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Formel: C₇H₈ClN₃O₂
MW: 201.61 g/mol
Siedepunkt: 141…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17676113
CAS-Nummer: 1257535-40-2