N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40329-1G OR40329-250MG
APOSOR40329-1GEA 745 CHF
APOSOR40329-1G APOSOR40329-250MG
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17168270
CAS-Nummer: 909702-86-9
UN: 1759
ADR: 8,III