3-(But-1-yl)heptan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(But-1-yl)-2-oxoheptane, 1,1-Di(but-1-yl)acetone
OR40326-250MG OR40326-500MG
APOSOR40326-250MGEA 272 CHF
APOSOR40326-250MG APOSOR40326-500MG
3-(But-1-yl)heptan-2-one
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Formel: C₁₁H₂₂O
Siedepunkt: 85…88 °C (8 mm Hg)
Dichte: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00027255
CAS-Nummer: 997-69-3
UN: 1993
ADR: 3,III