3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-4-(3-methylbutoxy)benzoic acid, 5-Carboxy-2-(isopentyloxy)aniline
OR40323-1G OR40323-250MG OR40323-500MG
APOSOR40323-1GEA 393 CHF
APOSOR40323-1G APOSOR40323-250MG APOSOR40323-500MG
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223.268 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12168704
CAS-Nummer: 1096879-46-7