Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)-5-methylisoxazole
OR40304-1G OR40304-100MG OR40304-250MG OR40304-500MG OR40304-2.5G
APOSOR40304-1GEA 361 CHF
APOSOR40304-1G APOSOR40304-100MG APOSOR40304-250MG APOSOR40304-500MG APOSOR40304-2.5G
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
MW: 141,125 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09756501
CAS-Nummer: 100047-54-9