2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Boronopyridin-2-ol, (2-Hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
OR40293-1G
OR40293-250MG
APOSOR40293-1GEA
417
CHF
APOSOR40293-1G
APOSOR40293-250MG
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Formel:
C₅H₆BNO₃ MW: 138,917 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD11223187 CAS-Nummer: 902148-83-8 |