6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40193-1G OR40193-250MG
APOSOR40193-1GEA 47.1 CHF
APOSOR40193-1G APOSOR40193-250MG
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Melting Pt: 41…43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200777
CAS-Nummer: 57963-08-3