5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (5-Methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
OR40156-1G OR40156-250MG
APOSOR40156-1GEA 94 CHF
APOSOR40156-1G APOSOR40156-250MG
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12028648
CAS-Nummer: 1310383-42-6