6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40144-1G OR40144-250MG
APOSOR40144-1GEA 314 CHF
APOSOR40144-1G APOSOR40144-250MG
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12028639
CAS-Nummer: 1159511-92-8