5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40140-250MG
OR40140-100MG
APOSOR40140-250MGEA
90.5
CHF
APOSOR40140-250MG
APOSOR40140-100MG
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole
Formel:
C₉H₉BrN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12028636 CAS-Nummer: 1159511-90-6 |