6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40132-1G
OR40132-250MG
APOSOR40132-1GEA
140
CHF
APOSOR40132-1G
APOSOR40132-250MG
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Formel:
C₉H₉BrN₂ MW: 225,085 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12028628 CAS-Nummer: 1159511-83-7 |