4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40126-1G OR40126-250MG OR40126-500MG
APOSOR40126-1GEA 557 CHF
APOSOR40126-1G APOSOR40126-250MG APOSOR40126-500MG
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12028622
CAS-Nummer: 1159511-79-1