4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40120-250MG
OR40120-500MG
APOSOR40120-250MGEA
166
CHF
APOSOR40120-250MG
APOSOR40120-500MG
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,059 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12028617 CAS-Nummer: 1159511-74-6 |