2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR401053-1G
OR401053-250MG
OR401053-5G
APOSOR401053-1GEA
627
CHF
APOSOR401053-1G
APOSOR401053-250MG
APOSOR401053-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆INO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18397984 CAS-Nummer: 158616-08-1 |