3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-nitrobenzene
OR401031-1G
OR401031-250MG
APOSOR401031-1GEA
854
CHF
APOSOR401031-1G
APOSOR401031-250MG
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ MW: 250,477 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11505896 CAS-Nummer: 865624-17-5 UN: 3261 ADR: 8,III |