Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR401029-1G OR401029-5G OR401029-10G
APOSOR401029-1GEA 41.8 CHF
APOSOR401029-1G APOSOR401029-5G APOSOR401029-10G
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆INO₄
MW: 307,042 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00277928
CAS-Nummer: 6326-42-7