3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR401017-1G
APOSOR401017-1GEA 172 CHF
APOSOR401017-1G
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,565 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797953
CAS-Nummer: 22233-52-9