3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR401015-5G
APOSOR401015-5GEA 159 CHF
APOSOR401015-5G
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15529744
CAS-Nummer: 34662-28-7