3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-methoxybenzene
OR400991-5G
APOSOR400991-5GEA 205 CHF
APOSOR400991-5G
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrClO
MW: 235,506 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06858766
CAS-Nummer: 320407-92-9