3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400985-100MG OR400985-1G OR400985-250MG
APOSOR400985-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR400985-100MG APOSOR400985-1G APOSOR400985-250MG
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClIN
MW: 263,463 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393347
CAS-Nummer: 1261686-46-7