3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400981-1G
OR400981-250MG
OR400981-5G
APOSOR400981-1GEA
69.6
CHF
APOSOR400981-1G
APOSOR400981-250MG
APOSOR400981-5G
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrClI MW: 331.376 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18393368 CAS-Nummer: 166386-59-0 UN: 3261 ADR: 8 III |