4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanol
OR400954-1G OR400954-5G
APOSOR400954-1GEA 108 CHF
APOSOR400954-1G APOSOR400954-5G
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15527076
CAS-Nummer: 13726-17-5