2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromo-4-iodophenyl)methanol
OR400950-1G
APOSOR400950-1GEA 62.7 CHF
APOSOR400950-1G
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520411
CAS-Nummer: 1261648-93-4