Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR400932-1G
APOSOR400932-1GEA 158 CHF
APOSOR400932-1G
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S
MW: 178,208 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01929340
CAS-Nummer: 10134-95-9