4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromobenzo[d]oxazole
OR40093-1G
OR40093-250MG
APOSOR40093-1GEA
200
CHF
APOSOR40093-1G
APOSOR40093-250MG
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
4-Bromo-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₄BrNO MW: 198,017 g/mol Melting Pt: 53…56 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08234620 CAS-Nummer: 217326-65-3 |