2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400928-1G OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA 805 CHF
APOSOR400928-1G APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂ClO
MW: 312,386 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18392521
CAS-Nummer: 1261604-22-1
UN: 3261
ADR: 8,III