2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400923-1G
OR400923-5G
OR400923-25G
APOSOR400923-1GEA
87
CHF
APOSOR400923-1G
APOSOR400923-5G
APOSOR400923-25G
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone
Formel:
C₈H₆BrClO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18390298 CAS-Nummer: 1261438-38-3 |