2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400920-1G OR400920-250MG
APOSOR400920-1GEA 680 CHF
APOSOR400920-1G APOSOR400920-250MG
2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
2-Bromo-6-chlorostyrene
Formel: C₈H₆BrCl
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31561244
CAS-Nummer: 2228365-09-9