2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400890-1G
OR400890-250MG
OR400890-5G
APOSOR400890-1GEA
1810
CHF
APOSOR400890-1G
APOSOR400890-250MG
APOSOR400890-5G
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Formel:
C₆H₅BrINO MW: 313,918 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30730278 CAS-Nummer: 2092616-33-4 |