6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxy-3-nitrobenzene
OR400889-1G OR400889-250MG OR400889-5G
APOSOR400889-1GEA 1470 CHF
APOSOR400889-1G APOSOR400889-250MG APOSOR400889-5G
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrINO₃
MW: 357.928 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730277
CAS-Nummer: 2149590-17-8