6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400888-250MG
OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA
209
CHF
APOSOR400888-250MG
APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrINO₃ MW: 343,901 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD30730276 CAS-Nummer: 2090513-56-5 |