Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400880-1G
OR400880-5G
OR400880-10G
APOSOR400880-1GEA
26.2
CHF
APOSOR400880-1G
APOSOR400880-5G
APOSOR400880-10G
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 2-methoxy-3-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025375 CAS-Nummer: 52239-62-0 |