3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400864-1G OR400864-250MG OR400864-5G
APOSOR400864-1GEA 1260 CHF
APOSOR400864-1G APOSOR400864-250MG APOSOR400864-5G
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Formel: C₇H₃BrN₂O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30723360
CAS-Nummer: 2149591-25-1