5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400855-1G
OR400855-250MG
APOSOR400855-1GEA
479
CHF
APOSOR400855-1G
APOSOR400855-250MG
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₃BrCl₂N₂ MW: 277,933 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09954889 CAS-Nummer: 134517-54-7 |