2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400784-1G OR400784-250MG OR400784-5G
APOSOR400784-1GEA 174 CHF
APOSOR400784-1G APOSOR400784-250MG APOSOR400784-5G
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26855793
CAS-Nummer: 1289007-84-6