2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400783-1G
OR400783-250MG
OR400783-5G
APOSOR400783-1GEA
29.7
CHF
APOSOR400783-1G
APOSOR400783-250MG
APOSOR400783-5G
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrIN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18391643 CAS-Nummer: 1261776-03-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |