Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400781-1G OR400781-250MG OR400781-5G
APOSOR400781-1GEA 303 CHF
APOSOR400781-1G APOSOR400781-250MG APOSOR400781-5G
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16036574
CAS-Nummer: 1260795-42-3