Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400776-1G
OR400776-250MG
APOSOR400776-1GEA
289
CHF
APOSOR400776-1G
APOSOR400776-250MG
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Formel:
C₉H₇BrO₃ MW: 243,054 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22381229 CAS-Nummer: 377734-27-5 |