4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400770-1G
OR400770-250MG
OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA
140
CHF
APOSOR400770-1G
APOSOR400770-250MG
APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Formel:
C₈H₅BrO₃ MW: 229,027 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036374 CAS-Nummer: 871502-87-3 |