Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400768-1G OR400768-250MG
APOSOR400768-1GEA 121 CHF
APOSOR400768-1G APOSOR400768-250MG
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16036866
CAS-Nummer: 858124-35-3