Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400764-1G OR400764-250MG
APOSOR400764-1GEA 223 CHF
APOSOR400764-1G APOSOR400764-250MG
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16036864
CAS-Nummer: 90484-53-0