3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400758-1G
OR400758-5G
APOSOR400758-1GEA
97.5
CHF
APOSOR400758-1G
APOSOR400758-5G
3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
3-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formel:
C₈H₅BrO₃ MW: 229,027 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23135693 CAS-Nummer: 91760-66-6 |