Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400747-1G OR400747-250MG OR400747-5G
APOSOR400747-1GEA 174 CHF
APOSOR400747-1G APOSOR400747-250MG APOSOR400747-5G
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Formel: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16036575
CAS-Nummer: 1016163-89-5