2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400743-1G
OR400743-250MG
APOSOR400743-1GEA
741
CHF
APOSOR400743-1G
APOSOR400743-250MG
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formel:
C₈H₅BrO₃ MW: 229,027 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28357159 CAS-Nummer: 1289208-00-9 |