2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400738-1G
OR400738-250MG
OR400738-5G
APOSOR400738-1GEA
59.2
CHF
APOSOR400738-1G
APOSOR400738-250MG
APOSOR400738-5G
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrO₃ MW: 217,017 g/mol Melting Pt: 206…208 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16999959 CAS-Nummer: 28547-28-6 |