4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400725-1G
OR400725-5G
APOSOR400725-1GEA
271
CHF
APOSOR400725-1G
APOSOR400725-5G
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrClNO₄S Melting Pt: 95…97 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12068352 CAS-Nummer: 89465-98-5 UN: 3261 ADR: 8,III |