5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400723-1G
OR400723-250MG
APOSOR400723-1GEA
1090
CHF
APOSOR400723-1G
APOSOR400723-250MG
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrINO MW: 327,945 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28898256 CAS-Nummer: 1845713-72-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |