3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400701-1G OR400701-250MG OR400701-5G
APOSOR400701-1GEA 479 CHF
APOSOR400701-1G APOSOR400701-250MG APOSOR400701-5G
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO₄S
MW: 300,514 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18392272
CAS-Nummer: 1261671-62-8
UN: 3261
ADR: 8,III