4-Amino-2-bromobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR400700-1G OR400700-250MG OR400700-5G
APOSOR400700-1GEA 305 CHF
APOSOR400700-1G APOSOR400700-250MG APOSOR400700-5G
4-Amino-2-bromobenzoic acid
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,032 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569396
CAS-Nummer: 2486-52-4