5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 347 CHF
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO₄S
Melting Pt: 86…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12912807
CAS-Nummer: 1193388-84-9
UN: 3261
ADR: 8,III